Stampa…
3-Fluoro-2-hydroxypyridine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC9928-1G PC9928-5G PC9928-25G
APOSPC9928-1GEA 14.7 EUR
APOSPC9928-1G APOSPC9928-5G APOSPC9928-25G
3-Fluoro-2-hydroxypyridine
3-Fluoro-2-hydroxypyridine
Formula: C₅H₄FNO
Peso molecolare: 113,09 g/mol
Punto di fusione: 157…161 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03095042
CAS Number: 1547-29-1