Stampa…
2-Fluoro-3-trifluorometilpiridina 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC9924-25G PC9924-5G PC9924-100G
APOSPC9924-25GEA 101 EUR
APOSPC9924-25G APOSPC9924-5G APOSPC9924-100G
2-Fluoro-3-trifluorometilpiridina 98%
2-Fluoro-3-trifluorometilpiridina
Formula: C₆H₃F₄N
Peso molecolare: 165,09 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04973416
CAS Number: 65753-52-8