Stampa…
4'-Bromo-2,2,2-trifluoroacetophenone 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC9923-100G PC9923-25G PC9923-5G
APOSPC9923-100GEA 317 EUR
APOSPC9923-100G APOSPC9923-25G APOSPC9923-5G
4'-Bromo-2,2,2-trifluoroacetophenone 99%
4'-Bromo-2,2,2-trifluoroacetophenone
Formula: C₈H₄BrF₃O
Peso molecolare: 253,02 g/mol
Punto di ebollizione: 95 °C/4mmHg
Punto di fusione: 26…30 °C
Densità: 1,662 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 96 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00191862
CAS Number: 16184-89-7