2-Bromo-5-fluoropyridine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₅H₃BrFN Punto di ebollizione: 80…83 °C/44mmHg Punto di fusione: 26…31 °C Flash Pt: 73 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00234011 CAS Number: 41404-58-4 |