Stampa…
α-Bromo-2-(difluoromethoxy)toluene 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: o-(Difluoromethoxy)benzyl bromide, 1-(Bromomethyl)-2-(difluoromethoxy)benzene, 2-(Difluoromethoxy)benzyl bromide
PC9921-100G PC9921-25G PC9921-5G
APOSPC9921-100GEA 397 EUR
APOSPC9921-100G APOSPC9921-25G APOSPC9921-5G
α-Bromo-2-(difluoromethoxy)toluene 98%
α-Bromo-2-(difluoromethoxy)toluene
Formula: C₈H₇BrF₂O
Punto di ebollizione: 222 °C
Densità: 1,555 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 108 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00190103
CAS Number: 85684-64-6
UN: 3265
ADR: 8,II