Stampa…
1-Bromo-3-fluoro-2-nitrobenzene 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Bromo-6-fluoronitrobenzene
PC9918-25G PC9918-5G PC9918-100G
APOSPC9918-25GEA 93.1 EUR
APOSPC9918-25G APOSPC9918-5G APOSPC9918-100G
1-Bromo-3-fluoro-2-nitrobenzene 99%
1-Bromo-3-fluoro-2-nitrobenzene
Formula: C₆H₃BrFNO₂
Peso molecolare: 220 g/mol
Punto di fusione: 36…37 °C
Flash Pt: 87 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07368788
CAS Number: 886762-70-5