Stampa…
4-Cyano-2-fluorobenzaldehyde 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Fluoro-4-formylbenzonitrile
PC9916-5G PC9916-1G PC9916-25G
APOSPC9916-5GEA 55.3 EUR
APOSPC9916-5G APOSPC9916-1G APOSPC9916-25G
4-Cyano-2-fluorobenzaldehyde 98%
4-Cyano-2-fluorobenzaldehyde
Formula: C₈H₄FNO
Peso molecolare: 149,1200 g/mol
Punto di fusione: 78…79 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07368786
CAS Number: 105942-10-7