Stampa…
4-(Bromomethyl)-3-fluorobenzonitrile 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC9915-1G PC9915-25G PC9915-5G
APOSPC9915-1GEA 14.7 EUR
APOSPC9915-1G APOSPC9915-25G APOSPC9915-5G
4-(Bromomethyl)-3-fluorobenzonitrile 97%
4-(Bromomethyl)-3-fluorobenzonitrile
Formula: C₈H₅BrFN
Peso molecolare: 214,04 g/mol
Punto di fusione: 75…77 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07368341
CAS Number: 105942-09-4
UN: 3439
ADR: 6.1,III