Stampa…
3-Bromo-4-fluoroaniline 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC9908-5G PC9908-100G PC9908-25G
APOSPC9908-5GEA 14.7 EUR
APOSPC9908-5G APOSPC9908-100G APOSPC9908-25G
3-Bromo-4-fluoroaniline 98%
3-Bromo-4-fluoroaniline
Formula: C₆H₅BrFN
Peso molecolare: 190,01 g/mol
Punto di ebollizione: 124 °C/11mmHg
Punto di fusione: 29…36 °C
Flash Pt: 104 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03788559
CAS Number: 656-64-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III