Stampa…
2-Fluoro-3-methylbenzaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC9906-1G PC9906-5G
APOSPC9906-1GEA 14.7 EUR
APOSPC9906-1G APOSPC9906-5G
2-Fluoro-3-methylbenzaldehyde
2-Fluoro-3-methylbenzaldehyde
Formula: C₈H₇FO
Peso molecolare: 138,1390 g/mol
Punto di ebollizione: 77…79 °C/10mmHg
Flash Pt: 79 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06797948
CAS Number: 886762-64-7