Stampa…
3-Fluoro-4-idrossibenzonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC9903-25G PC9903-5G
APOSPC9903-25GEA 21.9 EUR
APOSPC9903-25G APOSPC9903-5G
3-Fluoro-4-idrossibenzonitrile
3-Fluoro-4-idrossibenzonitrile
Formula: C₇H₄FNO
Peso molecolare: 137,11 g/mol
Punto di fusione: 132…133 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00215834
CAS Number: 405-04-9
UN: 3439
ADR: 6.1,III