Stampa…
2-Bromo-6-fluoroaniline 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC9902-100G PC9902-25G PC9902-5G PC9902-1KG
APOSPC9902-100GEA 132 EUR
APOSPC9902-100G APOSPC9902-25G APOSPC9902-5G APOSPC9902-1KG
2-Bromo-6-fluoroaniline 99%
2-Bromo-6-fluoroaniline
Formula: C₆H₅BrFN
Densità: 1,674 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD01310982
CAS Number: 65896-11-9