Stampa…
1-Ethynyl-3,5-difluorobenzene 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3,5-Difluorophenylacetylene
PC9898-25G PC9898-5G PC9898-1G
APOSPC9898-25GEA 520 EUR
APOSPC9898-25G APOSPC9898-5G APOSPC9898-1G
1-Ethynyl-3,5-difluorobenzene 97%
1-Ethynyl-3,5-difluorobenzene
Formula: C₈H₄F₂
Punto di ebollizione: 123…124 °C
Densità: 1,163 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 33 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04039982
CAS Number: 151361-87-4
UN: 1993
ADR: 3,III