Stampa…
2'-Fluoro-6'-hydroxyacetophenone
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC9896-5G PC9896-1G PC9896-10G
APOSPC9896-5GEA 0 EUR
APOSPC9896-5G APOSPC9896-1G APOSPC9896-10G
2'-Fluoro-6'-hydroxyacetophenone
2'-Fluoro-6'-hydroxyacetophenone
Formula: C₈H₇FO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01090995
CAS Number: 93339-98-1