Stampa…

Bis(1H,1H,2H,2H-perfluorooctyl)maleate

Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione

PC9892-25G PC9892-5G
APOSPC9892-25GEA 0 EUR
APOSPC9892-25G APOSPC9892-5G
Bis(1H,1H,2H,2H-perfluorooctyl)maleate
Bis(1H,1H,2H,2H-perfluorooctyl)maleate
Formula: C₂₀H₁₀F₂₆O₄
Peso molecolare: 808.26 g/mol
Punto di fusione: 68…72 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04038264
CAS Number: 55003-96-8

Visualizza i codici


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR