Stampa…
Bis(2,2,3,3,3-pentafluoropropyl)amine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC9891-1G PC9891-25G PC9891-5G
APOSPC9891-1GEA 109 EUR
APOSPC9891-1G APOSPC9891-25G APOSPC9891-5G
Bis(2,2,3,3,3-pentafluoropropyl)amine 95%
Bis(2,2,3,3,3-pentafluoropropyl)amine
Formula: C₆H₅F₁₀N
Peso molecolare: 281,1 g/mol
Punto di ebollizione: 101…103 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04038263
CAS Number: 883498-76-8