Bismuth(III) trifluoromethanesulphonate
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₃BiF₉O₉S₃ Punto di fusione: >300 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD02093669 CAS Number: 88189-03-1 UN: 3261 ADR: 8,III |