Stampa…
Allyl-2,2,3,3-tetrafluoropropyl ether 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC9881-100G PC9881-25G PC9881-5G
APOSPC9881-100GEA 720 EUR
APOSPC9881-100G APOSPC9881-25G APOSPC9881-5G
Allyl-2,2,3,3-tetrafluoropropyl ether 97%
Allyl-2,2,3,3-tetrafluoropropyl ether
Formula: C₆H₈F₄O
Peso molecolare: 172,12 g/mol
Punto di ebollizione: 110 °C/740mmHg
Densità: 1,18 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02093319
CAS Number: 681-68-5