Stampa…
2,2-Bis(4-hydroxyphenyl)hexafluoropropane disodium salt 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC9872-25G PC9872-5G
APOSPC9872-25GEA 183 EUR
APOSPC9872-25G APOSPC9872-5G
2,2-Bis(4-hydroxyphenyl)hexafluoropropane disodium salt 97%
2,2-Bis(4-hydroxyphenyl)hexafluoropropane disodium salt
Formula: C₁₅H₈F₆Na₂O₂
Peso molecolare: 380,2 g/mol
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04038262
CAS Number: 74938-83-3