Stampa…
1-Fluorobutane
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC9870-25G PC9870-5G
APOSPC9870-25GEA 510 EUR
APOSPC9870-25G APOSPC9870-5G
1-Fluorobutane
1-Fluorobutane
Formula: C₄H₉F
Punto di ebollizione: 32 °C/745mmHg
Densità: 0,776 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00039288
CAS Number: 2366-52-1
UN: 1993
ADR: 3,I