Stampa…
4-(Trifluoromethyl)-1H-imidazole 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-(Trifluoromethyl)imidazole
PC9869-5G PC9869-1G PC9869-25G
APOSPC9869-5GEA 118 EUR
APOSPC9869-5G APOSPC9869-1G APOSPC9869-25G
4-(Trifluoromethyl)-1H-imidazole 97%
4-(Trifluoromethyl)-1H-imidazole
Formula: C₄H₃F₃N₂
Peso molecolare: 136,08 g/mol
Punto di fusione: 148…151 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08458860
CAS Number: 33468-69-8