Stampa…
Tetrafluorobenzene-1,3-diol 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC9866-5G PC9866-500MG
APOSPC9866-5GEA 277 EUR
APOSPC9866-5G APOSPC9866-500MG
Tetrafluorobenzene-1,3-diol 97%
Tetrafluorobenzene-1,3-diol
Formula: C₆H₂F₄O₂
Punto di ebollizione: 217…218 °C
Punto di fusione: 95…96 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00040202
CAS Number: 16840-25-8