Stampa…
2,2-Difluoro-2-phenylacetonitrile 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC9863-100MG PC9863-1G
APOSPC9863-100MGEA 14.7 EUR
APOSPC9863-100MG APOSPC9863-1G
2,2-Difluoro-2-phenylacetonitrile 95%
2,2-Difluoro-2-phenylacetonitrile
Formula: C₈H₅F₂N
Punto di ebollizione: 94…95 °C/98mmHg
Flash Pt: 54 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07784286
CAS Number: 2002-72-4
UN: 3275
ADR: 6.1+3,II