Stampa…
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)pyridine hydrochloride 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC9858-1G PC9858-250MG
APOSPC9858-1GEA 144 EUR
APOSPC9858-1G APOSPC9858-250MG
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)pyridine hydrochloride 97%
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)pyridine hydrochloride
Formula: C₆H₄Cl₂F₃N
Peso molecolare: 218,01 g/mol
Punto di fusione: 124…126 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04972770
CAS Number: 732306-24-0