Stampa…
3-(Trifluoromethyl)anthranilic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Amino-α,α,α-trifluoro-m-toluic acid, 2-Amino-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
PC9853-25G PC9853-5G PC9853-1G
APOSPC9853-25GEA 147 EUR
APOSPC9853-25G APOSPC9853-5G APOSPC9853-1G
3-(Trifluoromethyl)anthranilic acid 98%
3-(Trifluoromethyl)anthranilic acid
Starting material for preparation of benzoisothiazolone & dithiobis(benzamide) antimicrobials.
Formula: C₈H₆F₃NO₂
Peso molecolare: 205,14 g/mol
Punto di fusione: 157…160 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00274210
CAS Number: 313-12-2