Stampa…
Methyl-2,3-difluorobenzoate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Methyl 2,3-difluorobenzoate
PC9846-10G PC9846-25G PC9846-5G
APOSPC9846-10GEA 102 EUR
APOSPC9846-10G APOSPC9846-25G APOSPC9846-5G
Methyl-2,3-difluorobenzoate
Methyl-2,3-difluorobenzoate
Formula: C₈H₆F₂O₂
Peso molecolare: 172,13 g/mol
Punto di ebollizione: 94 °C/ 15mmHg
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06203674
CAS Number: 18355-74-3