2,6-Difluoro-4-nitrophenol 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₆H₃F₂NO₃ Punto di fusione: 99,7…100.7 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD07366521 CAS Number: 658-07-1 UN: 2811 ADR: 6.1,III |