Stampa…
3,3-Difluoropyrrolidine hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3,3-Difluoropyrrolidine HCl
PC9835-1G PC9835-250MG PC9835-5G
APOSPC9835-1GEA 39.4 EUR
APOSPC9835-1G APOSPC9835-250MG APOSPC9835-5G
3,3-Difluoropyrrolidine hydrochloride
3,3-Difluoropyrrolidine hydrochloride
Formula: C₄H₇F₂N
Peso molecolare: 143,56 g/mol
Punto di fusione: 128…134 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03788948
CAS Number: 163457-23-6