Stampa…
2,2-Difluoropropionic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2,2-Difluoropropanoic acid
PC9834-1G PC9834-25G PC9834-5G
APOSPC9834-1GEA 21.9 EUR
APOSPC9834-1G APOSPC9834-25G APOSPC9834-5G
2,2-Difluoropropionic acid 97%
2,2-Difluoropropionic acid
Formula: C₃H₄F₂O₂
Peso molecolare: 110.06 g/mol
Punto di ebollizione: 140…141 °C
Punto di fusione: 36…45 °C
Flash Pt: 65 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03093764
CAS Number: 373-96-6