Stampa…
4-Nitro-1,2-bis(trifluoromethyl)benzene
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3,4-Bis(trifluoromethyl)nitrobenzene
PC9833-1G PC9833-5G
APOSPC9833-1GEA 183 EUR
APOSPC9833-1G APOSPC9833-5G
4-Nitro-1,2-bis(trifluoromethyl)benzene
4-Nitro-1,2-bis(trifluoromethyl)benzene
Formula: C₈H₃F₆NO₂
Peso molecolare: 259,11 g/mol
Punto di ebollizione: 103…104 °C/18mmHg
Punto di fusione: 23…25 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00728841
CAS Number: 1978-20-7