Stampa…
3,3-Difluoropiperidine hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC9831-1G PC9831-5G
APOSPC9831-1GEA 89.9 EUR
APOSPC9831-1G APOSPC9831-5G
3,3-Difluoropiperidine hydrochloride
3,3-Difluoropiperidine hydrochloride
Formula: C5H10ClF2N
Punto di fusione: 236…239 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD03452800
CAS Number: 496807-97-7