Stampa…
2-Amino-3-fluorobenzonitrile 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC9826-1G PC9826-25G PC9826-5G
APOSPC9826-1GEA 21.9 EUR
APOSPC9826-1G APOSPC9826-25G APOSPC9826-5G
2-Amino-3-fluorobenzonitrile 97%
2-Amino-3-fluorobenzonitrile
Formula: C₇H₅FN₂
Punto di fusione: 79…80 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07368774
CAS Number: 115661-37-5