Stampa…
5-Ethynyl-1,2,3-trifluorobenzene
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3,4,5-Trifluorophenylacetylene
PC9819-1G PC9819-5G PC9819-25G
APOSPC9819-1GEA 66.9 EUR
APOSPC9819-1G APOSPC9819-5G APOSPC9819-25G
5-Ethynyl-1,2,3-trifluorobenzene
5-Ethynyl-1,2,3-trifluorobenzene
Formula: C₈H₃F₃
Peso molecolare: 156,11 g/mol
Punto di ebollizione: 53…54 °C/1mmHg
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08458177
CAS Number: 158816-55-8
UN: 1993
ADR: 3,III