Stampa…
5-(Difluoromethoxy)-2-mercaptobenzimidazole 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-(Difluoromethoxy)-2-benzimidazolethiol, 5-Difluoromethoxy-2-mercaptobenzimidazole, 5-(Difluoromethoxy)-1H-benzo[d]imidazole-2-thiol, 5-(Difluoromethoxy)-2-mercapto-1H-benzimidazole
PC9818-100G PC9818-25G PC9818-500G
APOSPC9818-100GEA 39.4 EUR
APOSPC9818-100G APOSPC9818-25G APOSPC9818-500G
5-(Difluoromethoxy)-2-mercaptobenzimidazole 99%
5-(Difluoromethoxy)-2-mercaptobenzimidazole
Formula: C₈H₆F₂N₂OS
Peso molecolare: 216,21 g/mol
Punto di fusione: 239…243 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00467504
CAS Number: 97963-62-7