Stampa…
Methyl-2-amino-5-fluorobenzoate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Methyl 2-Amino-5-fluorobenzoate, 5-Fluoroanthranilic acid methyll ester, Methyl 5-Fluoroanthranilate, 2-Amino-5-fluorobenzoic acid methyll ester, Methyl 2-amino-5-fluorobenzoate
PC9817-5G PC9817-25G PC9817-100G
APOSPC9817-5GEA 87.3 EUR
APOSPC9817-5G APOSPC9817-25G APOSPC9817-100G
Methyl-2-amino-5-fluorobenzoate 98%
Methyl-2-amino-5-fluorobenzoate
Formula: C₈H₈FNO₂
Peso molecolare: 169,16 g/mol
Punto di ebollizione: 100…102 °C/0,5mmHg
Punto di fusione: 34…40 °C
Densità: 1,26 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 132 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03791308
CAS Number: 319-24-4