Stampa…
1,3-Difluoro-5-nitrobenzene
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC9813-25G PC9813-1G PC9813-5G
APOSPC9813-25GEA 64 EUR
APOSPC9813-25G APOSPC9813-1G APOSPC9813-5G
1,3-Difluoro-5-nitrobenzene
1,3-Difluoro-5-nitrobenzene
Formula: C₆H₃F₂NO₂
Peso molecolare: 159,09 g/mol
Punto di ebollizione: 176…177 °C
Punto di fusione: 17 °C
Densità: 1,407 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 74 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00012142
CAS Number: 2265-94-3
EINECS: 218-867-0