Stampa…
2-Bromo-5'-fluoro-2'-hydroxyacetophenone
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 2-Bromo-1-(5-fluoro-2-hydroxyphenyl)ethanone, 5-Fluoro-2-hydroxyphenacyl bromide
PC9804-1G PC9804-5G PC9804-25G
APOSPC9804-1GEA 39.4 EUR
APOSPC9804-1G APOSPC9804-5G APOSPC9804-25G
2-Bromo-5'-fluoro-2'-hydroxyacetophenone
2-Bromo-5'-fluoro-2'-hydroxyacetophenone
Formula: C₈H₆BrFO₂
Peso molecolare: 233,0345 g/mol
Punto di fusione: 87…91 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03094564
CAS Number: 126581-65-5
UN: 3335
ADR: 9,III