1H,1H-Tricosafluoro-1-dodecanol 96%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₁₂H₃F₂₃O Punto di ebollizione: 133 °C/30mmHg Punto di fusione: 111…113 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00153235 CAS Number: 423-65-4 |