Stampa…
Tritylium tetrafluoroborate
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: Triphenylcarbenium tetrafluoroborate
PC9789-25G PC9789-5G
APOSPC9789-25GEA 190 EUR
APOSPC9789-25G APOSPC9789-5G
Tritylium tetrafluoroborate
Tritylium tetrafluoroborate
Formula: C₁₉H₁₅BF₄
Peso molecolare: 330,13 g/mol
Punto di fusione: 205…215 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00013120
CAS Number: 341-02-6
EINECS: 206-433-3
UN: 3261
ADR: 8,II