Stampa…
4-Fluoropiperidine hydrochloride 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC9784-1G PC9784-25G PC9784-5G
APOSPC9784-1GEA 24.8 EUR
APOSPC9784-1G APOSPC9784-25G APOSPC9784-5G
4-Fluoropiperidine hydrochloride 95%
4-Fluoropiperidine hydrochloride
Formula: C₅H₁₁ClFN
Punto di fusione: 161…167 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD03452786
CAS Number: 57395-89-8