Stampa…
3-Fluorosalicylic acid 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC9781-1G PC9781-25G PC9781-5G
APOSPC9781-1GEA 21.9 EUR
APOSPC9781-1G APOSPC9781-25G APOSPC9781-5G
3-Fluorosalicylic acid 99%
3-Fluorosalicylic acid
Formula: C₇H₅FO₃
Peso molecolare: 156.11 g/mol
Punto di fusione: 146…148 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00153167
CAS Number: 341-27-5