Stampa…
1-Bromo-2-chloro-1,1,2-trifluoroethane 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC9780-100G PC9780-25G
APOSPC9780-100GEA 364 EUR
APOSPC9780-100G APOSPC9780-25G
1-Bromo-2-chloro-1,1,2-trifluoroethane 99%
1-Bromo-2-chloro-1,1,2-trifluoroethane
Formula: BrF₂CCHClF
Peso molecolare: 197,38 g/mol
Punto di ebollizione: 52…53 °C
Densità: 1,8636 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
CAS Number: 354-06-3