Stampa…
2-(4-Pyridinyl)-6-(trifluoromethyl)-4-pyrimidinol
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Hydroxy-2-(pyridin-4-yl)-6-(trifluoromethyl)pyrimidine
PC9777-1G PC9777-2.5G
APOSPC9777-1GEA 87.3 EUR
APOSPC9777-1G APOSPC9777-2.5G
2-(4-Pyridinyl)-6-(trifluoromethyl)-4-pyrimidinol
2-(4-Pyridinyl)-6-(trifluoromethyl)-4-pyrimidinol
Formula: C₁₀H₆F₃N₃O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00140054
CAS Number: 204394-60-5