Stampa…
2-Quinolin-2-yl-1-[3-(trifluoromethyl)phenyl]ethanone 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
PC9770-25G PC9770-5G PC9770-1G
APOSPC9770-25GEA 1260 EUR
APOSPC9770-25G APOSPC9770-5G APOSPC9770-1G
2-Quinolin-2-yl-1-[3-(trifluoromethyl)phenyl]ethanone 95+%
2-Quinolin-2-yl-1-[3-(trifluoromethyl)phenyl]ethanone
Formula: C₁₈H₁₂F₃NO
Peso molecolare: 315,3 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04037917
CAS Number: 849021-38-1