Stampa…
2,2-Bis(3,5-difluoro-4-hydroxyphenyl)hexafluoropropane 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC9766-1G PC9766-250MG
APOSPC9766-1GEA 284 EUR
APOSPC9766-1G APOSPC9766-250MG
2,2-Bis(3,5-difluoro-4-hydroxyphenyl)hexafluoropropane 97%
2,2-Bis(3,5-difluoro-4-hydroxyphenyl)hexafluoropropane
Formula: C₁₅H₆F₁₀O₂
Punto di fusione: 156…160 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01320803
CAS Number: 114611-30-2