Stampa…
4-Amino-3-(trifluoromethyl)pyridine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC9760-1G PC9760-500MG
APOSPC9760-1GEA 252 EUR
APOSPC9760-1G APOSPC9760-500MG
4-Amino-3-(trifluoromethyl)pyridine 97%
Formula: C₆H₅F₃N₂
Punto di fusione: 102…103 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02183554
CAS Number: 387824-61-5