Stampa…
3-Bromo-1,1,1-trifluoroacetone oxime
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC9757-1G PC9757-5G
APOSPC9757-1GEA 136 EUR
APOSPC9757-1G APOSPC9757-5G
3-Bromo-1,1,1-trifluoroacetone oxime
3-Bromo-1,1,1-trifluoroacetone oxime
Formula: C₃H₃BrF₃NO
Peso molecolare: 205.97 g/mol
Punto di ebollizione: 80…90 °C/85mmHg
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04038272
CAS Number: 117341-57-8