Stampa…
2-Allyloxy-1,1,2,2-tetrafluoroethanesulphonyl fluoride 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC9756-1G PC9756-5G
APOSPC9756-1GEA 115 EUR
APOSPC9756-1G APOSPC9756-5G
2-Allyloxy-1,1,2,2-tetrafluoroethanesulphonyl fluoride 97%
2-Allyloxy-1,1,2,2-tetrafluoroethanesulphonyl fluoride
Formula: C₅H₅F₅O₃S
Punto di ebollizione: 112…114 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03095419
CAS Number: 73606-13-0