Stampa…
3-Fluorobenzophenone 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (3-Fluorophenyl)(phenyl)methanone, m-Fluorobenzophenone
PC9753-25G PC9753-5G
APOSPC9753-25GEA 252 EUR
APOSPC9753-25G APOSPC9753-5G
3-Fluorobenzophenone 98%
3-Fluorobenzophenone
Formula: C₁₃H₉FO
Peso molecolare: 200,21 g/mol
Punto di fusione: 48…52 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00083553
CAS Number: 345-69-7