Stampa…
4-Amino-3-fluorobenzoic acid 97+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC9752-1G PC9752-5G
APOSPC9752-1GEA 14.7 EUR
APOSPC9752-1G APOSPC9752-5G
4-Amino-3-fluorobenzoic acid 97+%
4-Amino-3-fluorobenzoic acid
Formula: C₇H₆FNO₂
Peso molecolare: 155,13 g/mol
Punto di fusione: 212…218 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01660374
CAS Number: 455-87-8